Merck
BAF367751050
SP Bel-Art® Sterileware Upright Handle Dippers
white plastic, capacity 50 mL (1¾ oz), sterile
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Materialien
white plastic
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 40 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F36775-1050
Länge
10.25 in. (260 mm)
Kapazität
50 mL (1¾ oz)
cup diam.
1.875 in. (48 mm)
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)