BAF197300001
Schlauch-Schnelltrennkupplung
for ³/₁₆ to ¼ in. Tubing
Synonym(e):
Tubing quick-disconnects
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F19730-0001
Gesamt L
2.375 in. (60 mm)
Fitting
female converts I.D. 4.7 to 6.4mm (³/₁₆ to ¼")
male onverts I.D. 4.7 to 6.4mm (³/₁₆ to ¼")
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal for vacuum applications, water lines, manometers, and more
- F19730 series connects same size tubing
- F19731-0552 connects different size tubing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)