BAF171300018
SP Bel-Art® Pipette Jar for Cleanware Pipette Rinsing System
diam. × H 15.2 cm (6 in.) × 46 cm (18 in.)
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F17130-0018
Durchm. × H
15.2 cm (6 in.) × 46 cm (18 in.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Store and soak pipettes in these leakproof, molded polyethylene Pipette Jars.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Withstands all common cleaning solutions at room temperature, including sulfuric acid/dichromate
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)