BAF133740002
SP Bel-Art® Belpen Marker Pen
blue
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13374-0002
Allgemeine Beschreibung
Felt tip marking pens are perfect for labeling all types of glassware and plastics.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Permanent, quick drying ink remains waterproof and smudge proof
- Will withstand autoclaving when dry
- Pen with handy pocket clip is 13.3cm (5¹/4") long
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)