Wichtige Dokumente
B85900
1-Butanol
99%
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
649 °F
Expl.-Gr.
11.2 %
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?