Wichtige Dokumente
B12407
4-Benzoyl-benzoesäure
99%
Synonym(e):
Benzophenon-4-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
InChIKey
IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?