ALD01652
2-methoxy-N-(1-methylcyclohexyl) pyridin-3-amine
About This Item
Form
oil
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(CCCCC1)NC2=CC=CN=C2OC
InChI
1S/C13H20N2O/c1-13(8-4-3-5-9-13)15-11-7-6-10-14-12(11)16-2/h6-7,10,15H,3-5,8-9H2,1-2H3
InChIKey
SUHDKONIILFOBA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)