Wichtige Dokumente
ALD00633
Methyl (+)-PI Reagent
≥95%
Synonym(e):
1,3,2-Benzoxathiaphosphole, hexahydro-2,7a-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-, 2-sulfide, (2R,3aR,5S,7aR)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]1(O[P@](S2)(C)=S)[C@@]2([H])C[C@@H](C(C)=C)CC1
InChIKey
VBFDELVILGOWRT-RHAGRYTGSA-N
Anwendung
Learn more about PI and PSI reagents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00633-2G | 4065268348321 |
ALD00633-500MG | 4065268348338 |