Wichtige Dokumente
ALD00552
Serine Hydrolase Inhibitor-16
Synonym(e):
tert-Butyl 4-(4-methyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)-1,4-diazepane-1-carboxylate, SHI-16
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
SMILES String
O=C(N1CCCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC(C)=C2
InChI
1S/C15H24N4O3/c1-12-10-16-19(11-12)13(20)17-6-5-7-18(9-8-17)14(21)22-15(2,3)4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
InChIKey
CXPKONGEDQYMCW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00552-5MG | 4061833233498 |