Wichtige Dokumente
ALD00528
Serine Hydrolase Inhibitor-1
Synonym(e):
tert-Butyl 4-(pyridin-2-ylcarbamoyl)piperazine-1-carboxylate, SHI-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
SMILES String
O=C(N1CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)NC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-15(2,3)22-14(21)19-10-8-18(9-11-19)13(20)17-12-6-4-5-7-16-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,16,17,20)
InChIKey
AZTUPJARVMQULZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)