Wichtige Dokumente
A79000
4-Aminochinaldin
98%
Synonym(e):
2-Methyl-4-chinolinamin, 4-Amino-2-methyl-chinolin, 4-Chinaldinamin, NSC 60281
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
bp
333 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChIKey
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?