A55306
2-(2-Pyridyl)ethylamin
95%
Synonym(e):
2-(2-Aminoethyl)-pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5,8H2
InChIKey
XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?