938149
Ethylmethylcarbonat
Technipur®, 99.9%, ≤10 ppm acid, ≤10 ppm H2O
Synonym(e):
EMC, Kohlensäure-Ethylmethylester, Methylethylcarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
99.9%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
101 °C
mp (Schmelzpunkt)
-55 °C
Dichte
1.01 g/cm3
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)