937770
Electrode, Thin Film Flexible PET, Concentric
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Electrode coating: Au 3 µin
Inner pad diameter: 2 mm
Outer edge diameter: 9.2 mm
Outer pad thickness: 1 mm
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
substrate (PET (transparent))
Größe
49 × 16 × 0.17 mm
Gewicht
0.759 g
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)