Wichtige Dokumente
937606
Dipyridyl dithiocarbonate
≥95%
Synonym(e):
DPDTC, Di-2-pyridyl dithiocarbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Farbe
off-white to yellow, to Beige
Funktionelle Gruppe
thioether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(SC1=NC=CC=C1)SC2=NC=CC=C2
InChI
InChI=1S/C11H8N2OS2/c14-11(15-9-5-1-3-7-12-9)16-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
InChIKey
BMMLAAKESBFUOH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Broad substrate scope
Usable under mild conditions
Avoids hazardous coupling reagents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)