Merck
93498
Sigma-Aldrich
Glycerin-trivalerat
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,2,3-Trivaleryl-glycerin, Trivalerin
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.44
Beilstein:
1804221
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439
Dichte
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
InChIKey
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)