Wichtige Dokumente
934003
Methyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥98%, anhydrous, battery grade
Synonym(e):
Carbonic Acid Methyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, FEMC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤250 ppm HF
≤300 ppm H2O
bp
57-59 °C/120 mmHg
90 °C (lit.)
Dichte
1.34 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
FC(F)(F)COC(=O)OC
InChIKey
GBPVMEKUJUKTBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)