932981
AFM Disc Gripper
disc diam. 20 mm
Synonym(e):
AFM Disc Gripper, Disc Grippers for AFM
Empfohlene Produkte
Scheibendurchm.
20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
EMS techware
Anwendung
AFM Disc Gripper, 20 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)