Wichtige Dokumente
932000
PSCbCz
Synonym(e):
NPI_emissivelayer, Poly{6-(9H-Carbazol-9-yl)-9-(4-vinylbenzyl)-9H-pyrido-[2,3-b]indole}
About This Item
Mol-Gew.
≥9000 by GPC
Qualitätsniveau
energy gap
0.15 eV (delta EST)
3.38 eV (HOMO-LUMO gap)
Löslichkeit
chlorobenzene: soluble
Fluoreszenz
λem 414 nm±10 nm in chlorobenzene
Energie der Orbitale
HOMO -5.65 eV
LUMO -2.28 eV
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)