930296
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 25
Synonym(e):
TEM grids
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, box of 25
Materialien
copper grid
formvar/carbon film
Beschreibung
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Verpackung
box of 25
Größe des Netzaufdrucks
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)