927937
Gold nanoparticles
50 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Synonym(e):
AuNP, GdNP, Gold NP
Beschreibung
Ni-NTA surface density 1/nm2
Konzentration
in water
OD
50
Kerndurchm.
50 nm , coefficient of variance <12%
Durchmesser
50 nm
λmax
535 nm
PDI
<0.200
Funktionelle Gruppe
Ni-NTA
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ni-NTA functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)