Wichtige Dokumente
927732
C5 Lenalidomide-difluoroPEG1-C4-piperazine Hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
2-(2,2-Difluoro-3-(4-(piperazin-1-yl)butoxy)propoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)acetamide Hydrochloride
About This Item
ligand
C5 Lenalidomide
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCC(F)(F)COCCCCN4CCNCC4)=O)=CC=C31.Cl
Verwandte Kategorien
Anwendung
Targeted Protein Degradation
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)