926957
Gold coated silica nanoparticles
1 wt. % in water, 400 nm (non-porous silica), 20 nm (gold nanoparticles)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
1 wt. % in water
Partikelgröße
20 nm (gold nanoparticles)
400 nm (non-porous silica)
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)