Wichtige Dokumente
926914
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, carboxylic acid functionalized
Synonym(e):
Mesoporous silica
About This Item
Empfohlene Produkte
Porengröße
30 Å pore size
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)