926019
TissueFab® bioink kit
(Gel)ma Fibronection -Vis/405 nm, low endotoxin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid (gel)
Größe
10 mL
Verunreinigungen
<5 cfu/mL Bioburden
<50 EU/mL Endotoxin
Farbe
pale yellow to colorless
pH-Wert
6.5-7.5
Viskosität
3-30 cP
Anwendung(en)
3D bioprinting
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)