Wichtige Dokumente
925268
21-Deoxycortisol-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(C)=O)C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)