Wichtige Dokumente
924369
Hydroxyapatite coating powder
≥99% trace metals basis, ≤50 ppm(Pb)
Synonym(e):
Apatite hydroxide, Ca10(PO4)6(OH)2, Hydroxyapatite, Hydroxylapatite, Pentacalcium hydroxide triphosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Größe
35-45 μm
Verunreinigungen
≤50 ppm (Pb)
Farbe
white to off-white
SMILES String
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O-H]
InChIKey
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)