Wichtige Dokumente
923265
4-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)picolinic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C1=NC=CC(OC2CC3(C2)CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)=C1)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-18(2,3)26-17(24)21-8-5-19(6-9-21)11-14(12-19)25-13-4-7-20-15(10-13)16(22)23/h4,7,10,14H,5-6,8-9,11-12H2,1-3H3,(H,22,23)
InChIKey
MOWRILMUMOVJJS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Similar linkers in this series:
923400
923249
923257
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)