Wichtige Dokumente
923060
Kupfer(I)-bromid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Cuprous bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
mp (Schmelzpunkt)
504 °C (lit.)
Dichte
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)