Merck
921017
Sigma-Aldrich
Silberacetat
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Essigsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOAg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.91
Beilstein:
3595636
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Wird für ein neuartiges Herstellungsverfahren von hochreflektierenden, leitenden, versilberten Polymerfilmen benutzt. Ist außerdem ein wirksamen Katalysator für Cykloadditionsreaktionen von Isocyanoacetaten mit einer Reihe von Alkenen.
Silver acetate can be used as a source of silver ions in synthesizing nano-silver wires for printed electronic applications, organoamine-ligated silver nanoparticles with low polydispersity and silver-doped calcium phosphate nanoparticles with potent antibacterial properties.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander Peetsch et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 724-729 (2012-10-31)
Spherical silver-doped calcium phosphate nanoparticles were synthesized in a co-precipitation route from calcium nitrate/silver nitrate and ammonium phosphate in a continuous process and colloidally stabilized by carboxymethyl cellulose. Nanoparticles with 0.39 wt% silver content and a diameter of about 50-60