916099
Lithium lanthanum titanate (LLTO)
powder, battery grade
Synonym(e):
LLTO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 176.01 g/mol
Zusammensetzung
Li0.34La0.56TiO3
Oberflächenbereich
2.02 m2/g
Partikelgröße
1-2 μm (average)
Leitfähigkeit
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
Dichte
5.00 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
916099-50G | 4061842293230 |