Wichtige Dokumente
912859
Di-isopropylammonium bromide
Synonym(e):
2-Propanamine, N-(1-methylethyl)-, DIPRAB, Greatcell Solar®, Hydrobromide (8CI) diisopropylammonium bromide, Hydrobromide (9CI) diisopropylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white
SMILES String
[Br-].[N+H2](C(C)C)C(C)C
InChIKey
KIJXMUOJNZXYHU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)