Wichtige Dokumente
910066
6-(2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)hexanoic acid
≥90%
Synonym(e):
6-2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG3-acid, Bifunctional linker
About This Item
Assay
≥90%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
alkyne
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CCCCCOCCOCCOCCCCCCC#C)=O
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
910066-100MG |