Wichtige Dokumente
902071
Carboxylic acid poly(ethylene glycol)-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5000, PLGA average Mn 15000, lactide:glycolide (50:50)
Synonym(e):
Carboxylic acid-PEG-b-PLGA, Carboxylic acid-PEG-PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Identity: Conforms to structure (by NMR)
Form
powder
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide (50:50)
lactide:glycolide:5 (50:50(by NMR))
Mol-Gew.
PEG Mn 4000-7000 g/mol (by NMR)
PEG average Mn 5000
PLGA Mn 13000-18000 g/mol (by NMR)
PLGA average Mn 15000
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)