Wichtige Dokumente
901437
Formamidinium bromide
≥99%, anhydrous
Synonym(e):
Formamidine hydrobromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
N=CN.[H]Br
InChI
1S/CH4N2.BrH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
InChIKey
QWANGZFTSGZRPZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.