Merck
901130
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-azidoethoxy)ethane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.47
Dichte
1.15 g/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H12N6O2/c7-11-9-1-3-13-5-6-14-4-2-10-12-8/h1-6H2
InChIKey
OHZGAFKSAANFAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)