Wichtige Dokumente
900649
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
2k-2k
Synonym(e):
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
PCL average Mn ~2,000
PEG average Mn ~2,000
Übergangstemp.
flash point >230 °F
Tm 47-51 °C
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.