Wichtige Dokumente
900537
Ethylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+2
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F
Flammpunkt (°C)
38 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)