900216
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Konzentration
5 mg/mL in toluene
λmax
545 nm
Fluoreszenz
λem 560 nm
λem 560 nm±10 nm, quantum yield >50%
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)