Wichtige Dokumente
860255
6-Fluortryptamin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
3-(2-Aminoethyl)-6-fluoroindole hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
233-235 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2.ClH/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8;/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2;1H
InChIKey
ODVDIBHWTMTHOS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)