Wichtige Dokumente
855049
5-Azacytosin
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-aminotriazin, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-on, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazin, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
InChIKey
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
- Reactions with oxide radical ion
- Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?