Merck
809829
Sigma-Aldrich
Atrazine-(triazyl-13C3,15N3)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine-(triazyl-13C3,15N3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C5H14Cl15N3N2
Molekulargewicht:
221.64
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCN[13C]1=[15N][13C](NC(C)C)=[15N][13C](Cl)=[15N]1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i6+1,7+1,8+1,12+1,13+1,14+1
InChIKey
MXWJVTOOROXGIU-ZNLDTMSVSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable