Wichtige Dokumente
809640
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonym(e):
DHEA-2,2,3,4,4-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D
InChIKey
FMGSKLZLMKYGDP-WJKQEKIRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?