Merck
804916
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Bromophenyl)vinylboronic acid MIDA ester
Synonym(e):
MIDA084
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13BBrNO4
Molekulargewicht:
337.96
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
218-223 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H13BBrNO4/c1-16-8-12(17)19-14(20-13(18)9-16)7-6-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-7H,8-9H2,1H3/b7-6+
InChIKey
DGIULDYIMUHJCF-VOTSOKGWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)