Wichtige Dokumente
80050
Phthalsäure-bis-methylglykolester
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
Dimethylglykol-phthalat, Phthalsäure-bis-(2-methoxyethyl-ester)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.503
bp
230 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.173 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOC
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-7-9-19-13(15)11-5-3-4-6-12(11)14(16)20-10-8-18-2/h3-6H,7-10H2,1-2H3
InChIKey
HSUIVCLOAAJSRE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)