Merck
794260
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-9(10H)-acridinone
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
274-279 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C19H13NO/c21-19-15-10-4-6-12-17(15)20(14-8-2-1-3-9-14)18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChIKey
GOKIEMZASYETFM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Substrate was reported in the synthesis of oxirane derivatives through a two-step synthesis involving a McMurray reaction with 2-Adamantanone.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
794260-1G4061826655238