Wichtige Dokumente
793221
9-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
Synonym(e):
9-Mesityl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate, 10-Phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium tetrafluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp (Schmelzpunkt)
>200 °C
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
SMILES String
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C52.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C28H24N.BF4/c1-19-17-20(2)27(21(3)18-19)28-23-13-7-9-15-25(23)29(22-11-5-4-6-12-22)26-16-10-8-14-24(26)28;2-1(3,4)5/h4-18H,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
LGNMSOXRNBFBGX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
While Markovnikov alkene reactivity is very well developed and utilized commonly in the synthesis of commodity and research chemicals, catalytic access to the anti-Markovnikov-selective adducts is a much less-developed endeavor.