Wichtige Dokumente
792446
Sodium 1,1-difluoro-4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)butane-1-sulfinate
Synonym(e):
Shabat Sulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
ether
fluoro
ketal
sulfinic acid
SMILES String
[O-]S(C(F)(F)CCCC1(C)OCCO1)=O.[Na+]
InChI
1S/C8H14F2O4S.Na/c1-7(13-5-6-14-7)3-2-4-8(9,10)15(11)12;/h2-6H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
UDXMRVSKBPZBMK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)