Wichtige Dokumente
790214
Poly(L-lactide-co-glycolide)
L-lactide:glycolide 5:95, viscosity ≥ 1.1 dL/g
Synonym(e):
MAXPRENE® MX2, PLA-co-PGA, PLGA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
granular
Zufuhrverhältnis
lactide:glycolide 5:95
Zeitrahmen für den Abbau
<4 months
Viskosität
1.1 dL/g ((0.1% (w/v) in HFIP, 25 °C))
Übergangstemp.
Tm 195 °C
Löslichkeit
soluble (fluorinated sovents)
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Mass Loss: 3-4 months depending on construct
Mechanical Properties:Molded Article (ASTM Type V Tensile Bar)
Yield Point: 421.1 N
Modulus: 2632 MPa
Elongation at break: 4.3 %
Yield Stress: 78.8 MPa
Melt Flow Index: 10.04 g/10 minutes (230 °C with 2160 g weight applied)
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.