Wichtige Dokumente
78080
L-Phenylalanin-tert.-butylester -hydrochlorid
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChIKey
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?